Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas de almacenamiento para congeladores
- Tenak™ Gradilla cómoda para placas de microtitulación para congeladores verticales, altura de estante de 45 mm
Tenak™ Gradilla cómoda para placas de microtitulación para congeladores verticales, altura de estante de 45 mm
Código de producto. 12407060 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas (12)
Placas (15)
Placas (16)
Placas (18)
Placas (20)
Placas (21)
Placas (24)
Placas (25)
Placas (28)
Placas (30)
Placas (35)
Placas (36)
Placas (40)
Placas (42)
Placas (49)
matriz, red, conjunto:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
360 x 135 x 140 mm
360 x 135 x 186 mm
360 x 135 x 233 mm
360 x 135 x 279 mm
450 x 135 x 140 mm
450 x 135 x 186 mm
450 x 135 x 233 mm
450 x 135 x 279 mm
450 x 135 x 325 mm
450 x 135 x 372 mm
540 x 135 x 140 mm
540 x 135 x 186 mm
540 x 135 x 233 mm
540 x 135 x 279 mm
540 x 135 x 325 mm
630 x 135 x 140 mm
630 x 135 x 186 mm
630 x 135 x 233 mm
630 x 135 x 279 mm
630 x 135 x 325 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
| Código de producto. | Admite | matriz, red, conjunto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12407060 | Placas (15) | 3 x 5 | 450 x 135 x 140 mm | cada uno |
| 12407040 | Placas (12) | 3 x 4 | 360 x 135 x 140 mm | cada uno |
| 12417040 | Placas (16) | 4 x 4 | 360 x 135 x 186 mm | cada uno |
| 12417060 | Placas (20) | 4 x 5 | 450 x 135 x 186 mm | cada uno |
| 12427040 | Placas (20) | 5 x 4 | 360 x 135 x 233 mm | cada uno |
| 12427060 | Placas (25) | 5 x 5 | 450 x 135 x 233 mm | cada uno |
| 12427080 | Placas (18) | 3 x 6 | 540 x 135 x 140 mm | cada uno |
| 12437040 | Placas (24) | 6 x 4 | 360 x 135 x 279 mm | cada uno |
| 12437060 | Placas (30) | 6 x 5 | 450 x 135 x 279 mm | cada uno |
| 12437080 | Placas (24) | 4 x 6 | 540 x 135 x 186 mm | cada uno |
| 12437100 | Placas (21) | 3 x 7 | 630 x 135 x 140 mm | cada uno |
| 12447060 | Placas (35) | 7 x 5 | 450 x 135 x 325 mm | cada uno |
| 12447080 | Placas (30) | 5 x 6 | 540 x 135 x 233 mm | cada uno |
| 12447100 | Placas (28) | 4 x 7 | 630 x 135 x 186 mm | cada uno |
| 12457060 | Placas (40) | 8 x 5 | 450 x 135 x 372 mm | cada uno |
| 12457080 | Placas (36) | 6 x 6 | 540 x 135 x 279 mm | cada uno |
| 12457100 | Placas (35) | 5 x 7 | 630 x 135 x 233 mm | cada uno |
| 12467080 | Placas (42) | 7 x 6 | 540 x 135 x 325 mm | cada uno |
| 12467100 | Placas (42) | 6 x 7 | 630 x 135 x 279 mm | cada uno |
| 12477100 | Placas (49) | 7 x 7 | 630 x 135 x 325 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
12407060
Proveedor
Tenak™
N.º de proveedor
TE35480
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
- El espacio exterior es de 135 x 92 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Placas (15) |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de microtitulación, congeladores verticales |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 450 x 135 x 140 mm |
| Fondo (métrico) | 450 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de placas de microtitulación |
| Estantes | 15 |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| matriz, red, conjunto | 3 x 5 |
| Anchura (métrico) | 135 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |