Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda para placas de microtitulación para congeladores verticales, altura de estante de 25 mm
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
- El espacio exterior es de 135 x 92 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Placas (60) |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de microtitulación, congeladores verticales |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 540 x 135 x 265 mm |
| Altura (métrico) del estante | 25 mm |
| Fondo (métrico) | 540 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de placas de microtitulación |
| Estantes | 60 |
| Altura (métrico) | 265 mm |
| Mostrar más |