Learn More
Tenak™ Gradilla práctica para congeladores horizontales, altura de caja de 100 mm, con cajas
Tienda TENAK ProductosBeskrivelse
- Gradillas con cierres de resorte montados en cada estante para asegurar las cajas de crioconservación
- Pueden usarse con la mayoría de cajas de crioconservación de altura estándar en cartón, polipropileno y policarbonato
- Mida la altura interior del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Fabricadas en acero inoxidable
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Tekniske data
Tekniske data
| Admite | Cajas (4) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 140 x 425 mm |
| Incluye | Cierres de resorte |
| Altura (métrico) | 100 mm (caja) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?