missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Gradilla práctica para congeladores horizontales, altura de caja de 100 mm, con cajas
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Gradillas con cierres de resorte montados en cada estante para asegurar las cajas de crioconservación
- Pueden usarse con la mayoría de cajas de crioconservación de altura estándar en cartón, polipropileno y policarbonato
- Mida la altura interior del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Fabricadas en acero inoxidable
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Cajas (6) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 6 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 140 x 635 mm |
| Incluye | Cierres de resorte |
| Altura (métrico) | 100 mm (caja) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?