Learn More
Fisherbrand™ Peines para la unidad de electroforesis vertical Mini-Gel de doble placa estándar TV100
Código de producto. p-8272085
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
10
12
Grosor (métrico):
0,75 mm
2 mm
Anchura de los dientes (métrico):
3,75 mm
4 mm
Volumen del pocillo (métrico):
42 μl
112 μl
120 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Grosor (métrico) Anchura de los dientes (métrico) Volumen del pocillo (métrico) unitSize
11775055 12 0,75 mm 3,75 mm 42 μl cada uno
10121611 10 2 mm 4 mm 120 μl cada uno
10181651 12 2 mm 3,75 mm 112 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11775055 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor TV100C0.7512
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con la unidad de electroforesis vertical Mini-Gel de doble placa estándar TV100
  • Disponible en 0,75, 1, 1,5 y 2mm de grosor
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de electroforesis vertical Mini-Gel de doble placa estándar TV100
Tipo Peine
N.° de pocillos 12
Grosor (métrico) 0,75 mm
Volumen de la muestra (métrico) 42 μl
Volumen del pocillo (métrico) 42 μl
Anchura de los dientes (métrico) 3,75 mm
Altura (métrico) Dientes: 15 mm