Learn More
Fisherbrand™ Peines Fisherbrand para unidad de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus MultiSUB, 2 mm de grosor
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 prep., 1 marcador
10
12
14
16
18
2 prep., 2 marcador
20
28
30
35
4 prep., 2 marcador
Volumen de la muestra (métrico):
20 μl
23 μl
25 μl
43 μl
54 μl
59 μl
81 μl
90 μl
243 μl
450 μl
990 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Maximizar el volumen de la muestra
- Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
- Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de muestras 10, 14, 16, 18, 28 y 30 son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus MultiSUB |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 10 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 90 μl |