Learn More
Fisherbrand™ Peines para la unidad de electroforesis horizontal HU6
Código de producto. 10090471
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
8
12
16
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
2 mm
Volumen de la muestra (métrico):
11 μl
15 μl
17 μl
20 μl
22 μl
30 μl
Anchura de los dientes (métrico):
2,2 mm
2,5 mm
4,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° de pocillos Grosor (métrico) Volumen de la muestra (métrico) Anchura de los dientes (métrico) unitSize
10090471 12 2 mm 22 μl 2,5 mm cada uno
10707131 16 1,5 mm 15 μl 2,2 mm cada uno
10738261 12 1,5 mm 17 μl 2,5 mm cada uno
10050061 8 1,5 mm 30 μl 4,5 mm cada uno
11465739 12 1 mm 11 μl 2,5 mm cada uno
10264091 8 1 mm 20 μl 4,5 mm cada uno
12395498 16 2 mm 20 μl 2,2 mm cada uno
7 options
Código de producto. 10090471
Marca: Fisherbrand™ HU6C212MC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para utilizar con la unidad de electroforesis horizontal en gel mini HU6
  • Codificado con color
  • Ajuste de altura
  • Ofrecen un control total sobre el volumen de carga
  • Profundidad del pocillo para el procesamiento de 32 muestras
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de electroforesis horizontal en gel mini HU6
Tipo Peine
N.° de pocillos 12
Grosor (métrico) 2 mm
Volumen de la muestra (métrico) 22 μl
Anchura de los dientes (métrico) 2,5 mm