Learn More
Fisherbrand™ Peines para tanques horizontales de unidad de electroforesis en gel Midi MultiSUB, 1,5mm de grosor
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 prep., 1 marcador
10
12
16
2 prep., 2 marcador
20
25
4 prep., 2 marcador
8
Volumen de la muestra (métrico):
15 μl
20 μl
24 μl
34 μl
41 μl
61 μl
115 μl
236 μl
540 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
- Maximizar el volumen de la muestra
- Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
- Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de 10 y 20 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (equipo) | Tanques horizontales de unidad de electroforesis en gel Midi MultiSUB |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 10 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 41 μl |