Learn More
Fisherbrand™ Peines para tanques horizontales de unidad de electroforesis en gel Midi MultiSUB, 1,5mm de grosor
Código de producto. 11813313 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 prep., 1 marcador
10
12
16
2 prep., 2 marcador
20
25
4 prep., 2 marcador
8
Volumen de la muestra (métrico):
15 μl
20 μl
24 μl
34 μl
41 μl
61 μl
115 μl
236 μl
540 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11813313
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso en electroforesis preparatoria y cribado de alto rendimiento.
  • Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
  • Maximizar el volumen de la muestra
  • Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
  • Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 10 y 20 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Color Rojo
Para utilizar con (equipo) Tanques horizontales de unidad de electroforesis en gel Midi MultiSUB
Tipo Peine
N.° de pocillos 10
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1,5 mm
Volumen de la muestra (métrico) 41 μl