Learn More
Hoefer™ Peines para unidad submarina HE 33 Mini
Código de producto. 11539533
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 Preparación, 2 referencia
12
16
8
Preparativa
Grosor (métrico):
0,1 cm
0,15 cm
Tipo:
Peine preparativo sin parte posterior
Peine sin parte posterior
Peine trasero y dos tornillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° de pocillos Grosor (métrico) Tipo unitSize
11539533 16 0,1 cm Peine sin parte posterior cada uno
11519533 12 0,1 cm Peine sin parte posterior cada uno
11599523 8 0,1 cm Peine sin parte posterior cada uno
11559533 Preparativa 0,1 cm Peine preparativo sin parte posterior cada uno
10036334 12 0,15 cm Peine sin parte posterior cada uno
12084637 12 0,15 cm Peine sin parte posterior cada uno
11509533 8 0,15 cm Peine sin parte posterior cada uno
11569533 Preparativa 0,15 cm Peine preparativo sin parte posterior cada uno
12044817 1 Preparación, 2 referencia - Peine trasero y dos tornillos cada uno
10534455 16 0,15 cm Peine sin parte posterior cada uno
12074827 16 0,15 cm Peine sin parte posterior cada uno
11 options
Código de producto. 11539533
Marca: Hoefer™ HE31A161.0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para HE 33 Mini submarina
  • Variedad de ocho tamaños que van de 1/2 a 16 pocillos
  • De 1 a 1,5 mm de grosor
  • Anchura de pocillos de 44/6 a 2,6 mm
  • Volumen de muestra de 235/35 a 20,5 μl
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad submarina HE33 Mini
Tipo Peine sin parte posterior
N.° de pocillos 16
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,1 cm
Volumen (llenado) métrico 13 μl
Anchura del pocillo (imperial) 0,1 in
Anchura del pocillo (métrico) 0,26 cm
Fondo de la cubeta (imperial) 0,19 in
Fondo de la cubeta (métrico) 0,5 cm