Learn More
Fisherbrand™ Peines para la unidad de electroforesis horizontal en gel midi HU13, 1,5 mm de grosor
Description
- Codificado con color
- Ajuste de altura
- Ofrecen un control total sobre el volumen de carga
- Profundidad del pocillo para el procesamiento de 112 muestras
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis horizontal en gel midi HU13 |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 24 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 20 μl |
| Anchura de los dientes (métrico) | 3 mm |