Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis en gel horizontal Maxi MultiSUB, 0,75 mm de grosor
Descripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Para bandas firmemente colocadas
- Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
- Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de 20 y 40 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis Maxi-Gel MultiSUB |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 36 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 0,75 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 11 μl |