Learn More
Ansell™ Guantes de cuero de alta resistencia Comacier VHP Plus
Código de producto. p-7113228 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15535746 10 12 pares
15545746 11 12 pares
15555746 8 12 pares
15565746 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15535746 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 97039100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan protección contra los cortes, al mismo tiempo que ofrecen gran flexibilidad y comodidad. Los guantes de cuero de altas prestaciones Ansell Comacier VHP Plus están fabricados con fibras de alto rendimiento que utilizan la tecnología de tejido Techcor™.
  • Guantes de alta resistencia para protección mecánica
  • Guantes tejidos sin costuras de peso medio y calibre 10
  • El puño tejido garantiza un buen ajuste
  • Sistema único de trazabilidad en la etiqueta de tela
  • Palma, dedos y reborde de cuero para una protección óptima
  • Proporciona los niveles más altos de resistencia mecánica
  • Buena flexibilidad y comodidad
  • Agarre superior cuando se utiliza en presencia de aceites y grasas gracias a la palma de cuero
Aplicaciones:
  • Manipulación de piezas metálicas pesadas y aceitosas
  • Manipulación de piezas metálicas con bordes irregulares o afilados
  • Imprenta y estampado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003
Color Gris
Acabado exterior Palma de cuero
Material Cuero
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Techcor™
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa, 10 bolsas por caja
Serie VHP Plus
Longitud (métrico) 240 a 260 mm