Learn More
Coluracetam, MedChemExpress
Código de producto. 16437366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16437366
Marca: Medchem Express HY17553
MedChemExpress Coluracetam(MKC-231) is a new choline uptake enhancer.
Coluracetam(MKC-231) is a new choline uptake enhancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coluracetam
CAS 135463-81-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N3O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo MKC-231
Información de solubilidad DMSO : ≥ 20 mg/mL (58.58 mM) ∣H2O : 0.4 mg/mL (1.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=C2C(OC(C)=C2C)=NC3=C1CCCC3)CN4C(CCC4)=O
Peso molecular (g/mol) 341.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.4
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.