Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas conforme a Hempel con camisa de vidrio extraíble
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Columnas conformes a Hempel
- Con camisa de vidrio extraíble
- Para envases como anillos Raschig o gránulos de vidrio
- Con toma NS y cono NS
- Con camisa de vidrio extraíble
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Camisa de vidrio extraíble |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Junta cónica estándar | NS 14/23 |