Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas conforme a Hempel con camisa de vidrio extraíble
Descripción
- Columnas conformes a Hempel
- Con camisa de vidrio extraíble
- Para envases como anillos Raschig o gránulos de vidrio
- Con toma NS y cono NS
- Con camisa de vidrio extraíble
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Camisa de vidrio extraíble |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |