Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas conforme a Hempel con camisa de vidrio extraíble
Código de producto. 10010551
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10010551 800 mm cada uno
10719411 200 mm cada uno
10000551 500 mm cada uno
10498402 300 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10010551
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05117804
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Columnas conformes a Hempel
  • Con camisa de vidrio extraíble
  • Para envases como anillos Raschig o gránulos de vidrio
  • Con toma NS y cono NS
  • Con camisa de vidrio extraíble
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Camisa de vidrio extraíble
Longitud (métrico) 800 mm
Junta cónica estándar NS 29/32