Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas conforme a Hempel
Descripción
- Columnas conformes a Hempel
- Con camisa de vidrio extraíble
- Para envases como anillos Raschig o gránulos de vidrio
- Con toma NS y cono NS
- Con camisa de vidrio extraíble
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Junta cónica estándar | Cono y toma NS 24/29 |