Learn More
OHAUS™ Montajes en columna
Código de producto. p-7162281 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tipo:
CS D52xx
SST D52xx
Peso (métrico):
2,300 kg
4,100 kg
6,200 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 15938465
Marca: OHAUS™ 30424410
Los montajes en columna OHAUS™ están diseñados para su uso con una amplia gama de bases Defender™ 5000.
  • Para su uso con una base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Idiomas Chino, inglés (EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (BR), ruso, español (MX)
Tamaño 35 cm
Peso (métrico) 2,300 kg
Línea de productos Kit de columnas
Tipo CS D52xx