Descripción
- Para su uso con una base
Especificaciones
Especificaciones
| Idiomas | Chino, inglés (EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (BR), ruso, español (MX) |
| Tamaño | 98 cm |
| Peso (métrico) | 6,200 kg |
| Línea de productos | Kit de columnas |
| Tipo | SST D52xx |