Learn More
OHAUS™ Montajes en columna
Código de producto. 15948465 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
CS D52xx
SST D52xx
Peso (métrico):
2,300 kg
4,100 kg
6,200 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tipo Peso (métrico) unitSize
15948465 CS D52xx 4,100 kg 1 unidad
15938465 CS D52xx 2,300 kg 1 unidad
15958465 CS D52xx 6,200 kg 1 unidad
15968465 SST D52xx 2,300 kg 1 unidad
15978465 SST D52xx 4,100 kg 1 unidad
15988465 SST D52xx 6,200 kg 1 unidad
6 options
Código de producto. 15948465
Marca: OHAUS™ 30424411
Los montajes en columna OHAUS™ están diseñados para su uso con una amplia gama de bases Defender™ 5000.
  • Para su uso con una base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Idiomas Chino, inglés (EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (BR), ruso, español (MX)
Tamaño 68 cm
Peso (métrico) 4,100 kg
Línea de productos Kit de columnas
Tipo CS D52xx