Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia CNA con sangre de carnero
Código de producto. p-4523118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar CNA con sangre de oveja
Incluye:
Sangre de oveja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Product Code. Cantidad Formato Tipo de medios Incluye unitSize
13215339 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar CNA con sangre de oveja Sangre de oveja paquete de 10
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13215339
Brand: Thermo Scientific™ PB5049A
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Aísle organismos grampositivos de muestras clínicas con este medio selectivo que se emplea habitualmente para identificar estafilococos, estreptococos y S. pneumoniae.
Aísle de forma eficaz microorganismos grampositivos de muestras clínicas usando el Agar Columbia CNA con sangre de oveja Thermo Scientific™, un medio selectivo microbiológico que incluye colistina y ácido nalidíxico para inhibir bacilos gramnegativos. El agar Columbia CNA se ha utilizado habitualmente para identificar estafilococos y estreptococos. La incorporación de sangre de oveja al medio permite una clara identificación de S. pneumoniae a través de la producción de una hemólisis alfa clara.
El agar CNA Columbia con sangre de oveja contiene antibióticos para inhibir las especies S. albus y Micrococcus, así como bacilos grampositivos y gramnegativos. Suprime el crecimiento de especies de Proteus, Klebsiella y Pseudomonas mientras que permite el crecimiento ilimitado de S. aureus, estreptococos hemolíticos y enterococos. Con este medio, es más fácil reconocer cocos grampositivos importantes y aislarlos de poblaciones bacterianas mixtas presentes en muchos alimentos y muestras clínicas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Rojo semáforo, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Agar CNA con sangre de oveja
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Incluye Sangre de oveja
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.