Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo Columbia CAP con sangre de carnero
Descripción
Aísle de forma eficaz microorganismos grampositivos como estafilococos y estreptococos de muestras clínicas con el agar selectivo Columbia CAP Thermo scientific™ con sangre de oveja, un medio selectivo microbiológico que incluye Aztreonam para inhibir especies de Proteus.
Tradicionalmente, el ácido nalidíxico se utilizaba en el agar Columbia CNA para suprimir estas especies, pero está perdiendo efectividad debido a una mayor resistencia. Además, el ácido nalidíxico puede influir en la morfología de las colonias y el color de los Staphylococcus aureus, lo que dificulta su lectura. El agar Columbia CAP incluye la adición de colistina para inhibir el crecimiento de una gran parte de la flora acompañante gramnegativa y es una buena alternativa a los agares Columbia CNA.
Staphylococcus aureus es un coco coagulasapositivo, catalasapositivo, grampositivo que se produce individualmente o en pares, tétradas, cadenas cortas y grupos similares a racimos de uvas. Suele estar presente en la piel y en la nariz de individuos sanos, pero también es una de las principales causas de infección tanto en entornos sanitarios como en comunidades de todo el mundo. S. aureus puede producir una variedad de síndromes con manifestaciones clínicas, incluidas infecciones de piel y tejidos blandos, empiema, infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, sepsis y meningitis.
Los estreptococos son cocos facultativamente anaerobios, catalasanegativos, grampositivos que ocurren como pares o cadenas. Provocan una gran variedad de enfermedades clínicas, como faringitis, escarlatina, otitis media, impétigo, meningitis, sepsis neonatal , neumonía, endocarditis, osteomielitis y fascitis necrotizante. Una de las características fenotípicas más útiles de los estreptococos es la reacción hemolítica, que generalmente se clasifica como alfa, beta o gamma en función del aspecto de las zonas que rodean las colonias que crecen en agar con sangre. Los estreptococos betahemolíticos se caracterizan además por los grupos de Lancefield basados en las diferencias antigénicas en los polisacáridos específicos de cada grupo situados en la pared celular bacteriana.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Staphylococcus aureus es un coco coagulasapositivo, catalasapositivo, grampositivo que se produce individualmente o en pares, tétradas, cadenas cortas y grupos similares a racimos de uvas. Suele estar presente en la piel y en la nariz de individuos sanos, pero también es una de las principales causas de infección tanto en entornos sanitarios como en comunidades de todo el mundo. S. aureus puede producir una variedad de síndromes con manifestaciones clínicas, incluidas infecciones de piel y tejidos blandos, empiema, infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, sepsis y meningitis.
Los estreptococos son cocos facultativamente anaerobios, catalasanegativos, grampositivos que ocurren como pares o cadenas. Provocan una gran variedad de enfermedades clínicas, como faringitis, escarlatina, otitis media, impétigo, meningitis, sepsis neonatal , neumonía, endocarditis, osteomielitis y fascitis necrotizante. Una de las características fenotípicas más útiles de los estreptococos es la reacción hemolítica, que generalmente se clasifica como alfa, beta o gamma en función del aspecto de las zonas que rodean las colonias que crecen en agar con sangre. Los estreptococos betahemolíticos se caracterizan además por los grupos de Lancefield basados en las diferencias antigénicas en los polisacáridos específicos de cada grupo situados en la pared celular bacteriana.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo llama, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar selectivo Columbia CAP con sangre de carnero |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |