Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia con placa de contacto de sangre de carnero
Descripción
Cuente estafilococos y estreptococos en superficies utilizando el agar Columbia con placa de contacto de sangre de carnero Thermo Scientific™, una placa de contacto que incorpora una formulación de medios no selectiva que incluye sangre para la producción rápida de colonias grandes para un rendimiento global, incluida la facilidad en la identificación de organismos y una buena diferenciación.
Nuestras placas de contacto están fabricadas con un procedimiento automatizado especializado para garantizar que haya una capa de agar suave y distribuida de manera uniforme en cada placa. El muestreo de la superficie se realiza haciendo rodar suavemente la superficie abovedada del agar hasta el área que se va a probar. En caso de que haya algún microorganismo que pueda causar enfermedades o infecciones, estos crecerán hasta formar colonias fácilmente visibles en la superficie del agar. De esta manera, se obtiene una forma fiable y eficaz de determinar la limpieza microbiana de la superficie y facilita el control de los peligros invisibles asociados a la contaminación microbiana. Hay un crecimiento claramente visible a los tres días de bacterias y a los cinco días de hongos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo carmín, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar Columbia con placa de contacto de sangre de carnero |
| Formato | Placa de contacto de 55 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 13,5 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |