Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia con sangre de caballo achocolatada
Descripción
Cultive, aísle e identifique una amplia gama de microorganismos y organismos exigentes, utilizando el agar Thermo Scientific™ Columbia con sangre de caballo de achocolatada. La rápida producción de grandes colonias, las zonas claramente definidas de hemólisis y una buena diferenciación colonial se promueven mediante la adición de sangre de caballo desfibrinada.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar Columbia con sangre de caballo achocolatada |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |