Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free PS ofrece llamadas in SNP e INDEL de mayor confianza gracias a una mejor cobertura de las regiones genómicas más difíciles a partir de entradas de tan solo 500 ng de ADN bicatenario recubierto físicamente, o amplicones de ADN sin células (≤300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas tres horas con un flujo de trabajo de PCR. Además, hay disponible una versión libre de PCR para entradas a partir de 500 ng de ADN.
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free PS ofrece llamadas in SNP e INDEL de mayor confianza gracias a una mejor cobertura de las regiones genómicas más difíciles a partir de entradas de tan solo 500 ng de ADN bicatenario recubierto físicamente, o amplicones de ADN sin células (≤300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas tres horas con un flujo de trabajo de PCR. Además, hay disponible una versión sin PCR para entradas que comienzan a partir de 500 ng de ADN.
Kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free PS:
• Incluye todos los componentes necesarios en un solo kit* para un uso rápido
• Está habilitado en los manipuladores de líquidos de miniaturización para reducir costes
• Proporciona información visual en proceso para facilitar la manipulación
•Es adecuado para la automatización convencional a fin de aumentar el rendimiento
* El kit consta de modificación enzimática, selección de tamaño/limpieza, y módulos con adaptador indexado, excepto el kit Core, que permite la combinación Collibri con los adaptadores indexados deseados.
El kit de preparación de la biblioteca de ADN Collibri PCR-Free PS contiene colorantes inertes que proporcionan información visual del progreso de la preparación: las mezclas de reacción cambian de color en respuesta a la adición de componentes críticos en cada paso. El kit genera un rendimiento consistentemente alto de la biblioteca a partir de cualquier cantidad de ADN de entrada (incluida la versión sin PCR), lo que es suficiente para la cuantificación de bibliotecas y la secuenciación en instrumentos Illumina.
Aplicaciones
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free PS se recomienda para:
• Secuenciación de genoma completo
• Resecuenciación
• Ensamblaje de novo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Kit de preparación de PS ADN sin PCR Collibri, almacenar a -20 °C • Kit de limpieza de bibliotecas de ADN Collibri, almacenar a 4 °C • Índices de ADN UD Collibri, almacenar a -20 °C |
| Descripción | El producto contiene los módulos A38576024, A43348024, A43190024 |
| Formato | Kit |
| Tipo de muestra | ADN |
| Sequencing Type | Secuenciación del genoma y del ADN |
| Para utilizar con (equipo) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq o iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 y 2000, NovaSeq 6000 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de genoma completo, resecuenciación, ensamblaje de novo |
| Bibliotecas | Biblioteca de fragmentos |
| N.º de reacciones | 24 preparaciones |
| Línea de productos | Collibri |
| Mostrar más |