Learn More
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri ES está diseñado para una preparación rápida y cómoda de bibliotecas a partir de una amplia gama de entradas (1-500 ng) a partir del ADN genómico intacto o amplicones ya preparados (>300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas tres horas con un flujo de trabajo de PCR. Además, hay disponible una versión libre de PCR para entradas a partir de 100 ng de ADN.
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri ES está diseñado para una preparación rápida y cómoda de bibliotecas a partir de una amplia gama de entradas (1-500 ng) a partir del ADN genómico intacto o amplicones ya preparados (>300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas tres horas con un flujo de trabajo de PCR. Además, hay disponible una versión libre de PCR para entradas a partir de 100 ng de ADN.
El kit de preparación de bibliotecas de ADN ES Collibri:
• Incluye todos los componentes necesarios en un solo kit* para un uso rápido
• Está habilitado en los manipuladores de líquidos de miniaturización para reducir costes
• Proporciona información visual en proceso para facilitar la manipulación
• Es adecuado para la automatización convencional a fin de aumentar el rendimiento
* El kit consta de modificación enzimática, selección de tamaño/limpieza, y módulos con adaptador indexado, excepto el kit Core, que permite la combinación Collibri con los adaptadores indexados deseados.
El kit de preparación de bibliotecas de ADN ES Collibri contiene colorantes inertes que proporcionan información visual del progreso de la preparación: las mezclas de reacción cambian de color en respuesta a la adición de componentes críticos en cada paso. Además, el módulo de cizallamiento enzimático (ES) del kit genera un rendimiento consistentemente alto de la biblioteca a partir de cualquier cantidad de ADN de entrada (incluida la versión sin PCR), lo que es suficiente para la cuantificación de bibliotecas antes de la secuenciación y múltiples ejecuciones en instrumentos Illumina.
Aplicaciones
El kit de preparación de bibliotecas de ADN ES Collibri se recomienda para:
• Secuenciación de genoma completo
• Reequilibrando
• Ensamblaje de novo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES Collibri, almacenar a -20 °C • Kit de limpieza de bibliotecas de ADN Collibri, almacenar a 4 °C • Índices UD de ADN Collibri, almacenar a -20 °C |
| Descripción | El producto contiene los módulos A39097096, A39123196, A38584096 |
| Formato | Kit |
| Tipo de muestra | ADNg, ADNc |
| Sequencing Type | Secuenciación del genoma y del ADN |
| Para utilizar con (equipo) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq o iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 y 2000, NovaSeq 6000 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de genoma completo, resecuenciación, ensamblaje de novo |
| Incluye | A39097096; A39123196; A38584096 |
| Bibliotecas | Biblioteca de fragmentos |
| N.º de reacciones | 96 preparaciones |
| Mostrar más |