Learn More
SCAT Colector para HPLC
Código de producto. 10064784 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Colector 2 en 1
Colector 3 en 1
Colector 8 en 1
Diámetro exterior (imperial):
3.2 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Diámetro interior (métrico):
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Código de producto. Tipo de producto Diámetro exterior (imperial) unitSize Diámetro interior (métrico)
10064784 Colector 2 en 1 3.2 mm cada uno -
10588140 Colector 2 en 1 - cada uno 5.0 to 11.5 mm
10475323 Colector 2 en 1 3.2 mm cada uno -
10590251 Colector 3 en 1 - 1 PCS -
10233503 Colector 3 en 1 3.2 mm cada uno 5.0 to 11.5 mm
10358729 Colector 3 en 1 - cada uno 6.4 mm
10394123 Colector 3 en 1 3.2 mm cada uno -
15154609 Colector 3 en 1 - cada uno 5.0 to 11.5 mm
10723862 Colector 8 en 1 3.2 mm cada uno -
10629680 Colector 8 en 1 3.2 mm 1 PCS 5.0 to 11.5 mm
10 options
Código de producto. 10064784
Marca: SCAT 160141
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoger varios tubos en un solo conector: ¡no hay problema con el colector adecuado! El conector de tubos es el conector más flexible del sistema SCAT.
Para una conexión fiable y limpia de mangueras y capilares para la recogida de líquidos. Los colectores SCAT están disponibles en versiones con hasta 8 opciones de conexión. Las conexiones son laterales o verticales, para que los tubos se puedan conectar fácilmente. Se pueden conectar tubos con diferentes diámetros de 2,3 a 11,5 mm. Los conectores están fabricados con materiales de PTFE, PFA o PP resistentes a productos químicos.
Información de órdenes
dimForUseWith
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 3.2 mm
Para utilizar con Conector para tubos
Forma Vertical
Incluye Racores para D.E. 2 x 2,3/3,2 mm
Color Blanco
Tipo de producto Colector 2 en 1