Descripción
- Acero inoxidable
- Capacidad para hasta 5 l
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente colector |
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de corte SM 200 |
| Incluye | Tapa del adaptador |
| Material | Acero inoxidable |