missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen VIII alpha 1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97252AF405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Collagen VIII alpha 1 Polyclonal antibody specifically detects Collagen VIII alpha 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Collagen VIII alpha 1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 1295 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 405 | |
| alpha-1 polypeptide, chromosome 3 open reading frame 7, collagen, type VIII, alpha 1, smooth muscle cell-expressed and macrophage conditioned medium-induced proteinsmag-64 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Collagen VIII alpha 1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido