missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen IV Antibody (COL4/9395R) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30160514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30160514 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30160514 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP324322JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Collagen IV Monoclonal antibody specifically detects Collagen IV in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen IV
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon COL4/9395R
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BSVD;BSVD1;COL4A1s;Collagen alpha-1(IV) chain;PADMAL;RATOR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1400-1670) of human Collagen IV protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1282
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.