missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Collagen III Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE60-79)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17887662
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17887662 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17887662 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA544870

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Collagen III Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

Collagen III is a fibrillar collagen that is found in extensible connective tissues such as skin, lung, and the vascular system, frequently in association with type I Collagen. Mutations in th gene are associated with Ehlers Danlos syndrome type IV, and with aortic and arterial aneurysms. Although alternate transcripts have been detected for this gene, they are the result of mutations; these mutations alter splicing, often leading to the exclusion of multiple exons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen III
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon JE60-79
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica Col3a1
N.º de referencia del gen P02461
Alias de gen alpha1 (III) collagen; alpha-1 collagen type III; alpha-1 type III collagen; alpha-1 type-3 collagen; AW550625; COL 3; COL3; COL3 alpha 1; COL3A1; Col3a-1; collagen; Collagen 3; collagen alpha 1 type III; collagen alpha-1(III) chain; collagen type III alpha 1 chain; collagen, fetal; collagen, type III, alpha 1; collagen, type III, alpha 1 (Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant); collagen, type III, alpha 1 chain, fibril forming; Collagen3; EDS4A; Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant; FLJ34534; MGC93704; minisatellite 10w detected by probe MMS10; mKIAA4231; MMS10-W; Ms10w; PIIINP; pro alpha 1 type III collagen; procollagen, type III, alpha 1; unknown
Símbolos de los genes Col3a1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within human Collagen III 101-400/1,466.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1281
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.