Learn More
Lovibond™ Kit de pruebas de coliformes y E.coli
Descripción
Paquete de 25 con lámpara UV portátil y maletín de transporte
El agua potable es nuestro nutriente más importante y se utiliza tanto para beber como para cocinar. El agua que se utiliza para la higiene personal y todo tipo de limpieza requiere la misma calidad. Por lo tanto, es importante disponer de suficiente agua de calidad satisfactoria para cubrir todo tipo de uso. El agua potable segura garantiza una buena salud, pero el agua también puede contener microbios peligrosos que causan enfermedades infecciosas o intoxicación alimentaria. Los coliformes y los E. coli son buenos indicadores de contaminación bacteriana general y, dado que son fáciles de analizar, hacen que la supervisión de las bacterias indicadoras en los cursos de agua, depósitos y tuberías sea ideal. Las directrices de la OMS sobre la calidad del agua potable establecen que debe haber cero unidades formadoras de colonias (UFC) de coliformes y E. coli
por cada 100 ml de muestra de agua. El sistema Lovibond™ analiza muestras de 100 ml e indica la presencia de solo una UFC/100 ml.
La prueba utiliza una formulación de reactivo mezclado en seco previamente dispensado para coliformes totales y E. coli. Las muestras positivas se detectan mediante un cambio de color visible. Realizar la prueba de coliformes es sencillo. Añada un sobre a 100 ml de agua, incube y observe el cambio de color. La formación de un color azul en 24 horas o menos indica la presencia de coliformes totales. A continuación, se comprueban los tubos positivos para ver la presencia de E.coli mediante fluorescencia con luz UV.
Una técnica sencilla y fiable que permite el recuento rápido y confirmado de coliformes totales y E.coli patógena.
La incubadora Dipslide Lovibond™ DI 10 es ideal para la correcta incubación de las muestras antes de la lectura; consulte la página 22 para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Coliformes |
| Incluye | 25 cada uno de sobres de prueba de E.coli y coliformes, bolsas para muestras y bolsas para pruebas. Con lámpara UV portátil y maletín de transporte |
| Tipo | Kit de prueba |