Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de nailon
Descripción
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. El accesorio Luer macho de nailon Cole-Parmer™ es ideal para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
- Cumple con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
- Elija entre una amplia gama de tamaños, de 1⁄16" a 1⁄4", con numerosas opciones de conexión
- Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
- En conformidad con los estándares ISO 594-1
- Buena resistencia química
- Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
- Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Incluye | Manguera dentada de gran calibre para una mejor trayectoria de flujo de líquido |
| Tipo de producto | Conexión Luer |