Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de nailon
Código de producto. 11730319
Click to view available options
Para utilizar con:
Luer Lock macho para DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas)
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,76 mm (3/16  pulgadas)
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/16 pulgada)
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/4 pulgada)
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/8 pulgada)
Luer macho para rosca de 6,35 a 711,2 mm (1/4 a 28 pulgadas)
Luer macho × manuera dentada de 2,38 mm (1/4 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. 11730319
Marca: Masterflex™ 4550500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. La conexión Luer macho de nailon Masterflex™ es ideal para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. El accesorio Luer macho de nailon Cole-Parmer™ es ideal para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
  • Cumple con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
  • Elija entre una amplia gama de tamaños, de 1⁄16" a 1⁄4", con numerosas opciones de conexión
  • Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
  • En conformidad con los estándares ISO 594-1
  • Buena resistencia química
  • Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
  • Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Material Nailon
Para utilizar con Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/16 pulgada)
Cantidad de embalaje 25/pack
Incluye Manguera dentada de gran calibre para una mejor trayectoria de flujo de líquido
Tipo de producto Conexión Luer