Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Biopharm Plus™ L/S™, silicona curada con platino
Código de producto. p-6830011
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11770969 16 cada uno
11790969 17 cada uno
11700979 18 cada uno
11760969 14 cada uno
11780969 25 cada uno
5 options
Código de producto. 11770969
Proveedor: Masterflex™ 9644016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos de silicona curada con platino. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
  • Idóneos para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
  • Nivel de extraíbles bajo, excelente resistencia al calor y baja compresión
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
  • Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
  • Fabricados de acuerdo con las Buenas prácticas de fabricación (GMP)
  • Una mayor vida útil de los tubos implica menos cambios de los tubos y requisitos de mantenimiento
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Excelente biocompatibilidad y baja absorción
  • Translúcidos, inodoros y no tóxicos
  • Resistentes a la intemperie, al ozono, al efecto corona y a las radiaciones
  • Se pueden esterilizar en autoclave, mediante irradiación gamma o con óxido de etileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), VI, FDA 21 CFR 177.2600, supera los estándares sanitarios 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 8 pulg)
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Caucho termofijado, polímeros de siloxano, sílice amorfa
Longitud global (imperial) 25 ft
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -59 °C
Tamaño de los tubos 16
Caudal De 11 a 54 ml/min
Manguera dentada 1/8 pulg
Método de esterilización Esterilice con ETO, en autoclave o con radiación gamma de hasta 2,5 mrad. Para esterilizar en autoclave: enrollar sin apretar en un paño o papel sin pelusa; introducir en autoclave a 121┬░C (250┬░F), 1 bar (15 psi) durante 30 minutos.
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases CO2: 25,147; H2: ----; O2: 4715; N2: 2284
Limitaciones No utilizar con disolventes concentrados, aceites ni ácidos. Permeabilidad relativamente alta del gas.
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C
Tipo de producto Tubos de bombas