Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Biopharm Plus™ L/S™, silicona curada con platino
Descripción
- Idóneos para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
- Nivel de extraíbles bajo, excelente resistencia al calor y baja compresión
- Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
- Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
- Fabricados de acuerdo con las Buenas prácticas de fabricación (GMP)
- Una mayor vida útil de los tubos implica menos cambios de los tubos y requisitos de mantenimiento
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Excelente biocompatibilidad y baja absorción
- Translúcidos, inodoros y no tóxicos
- Resistentes a la intemperie, al ozono, al efecto corona y a las radiaciones
- Se pueden esterilizar en autoclave, mediante irradiación gamma o con óxido de etileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), VI, FDA 21 CFR 177.2600, supera los estándares sanitarios 3A, Farmacopea europea (EP) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 16 pulg) |
| Diámetro interior (métrico) | 1.6mm |
| Material | Caucho termofijado, polímeros de siloxano, sílice amorfa |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7.6m |
| Para utilizar con (aplicación) | industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -59 °C |
| Tamaño de los tubos | 14 |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?