Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Biopharm Plus™ L/S™, silicona curada con platino
Descripción
- Idóneos para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
- Nivel de extraíbles bajo, excelente resistencia al calor y baja compresión
- Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
- Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
- Fabricados de acuerdo con las Buenas prácticas de fabricación (GMP)
- Una mayor vida útil de los tubos implica menos cambios de los tubos y requisitos de mantenimiento
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Excelente biocompatibilidad y baja absorción
- Translúcidos, inodoros y no tóxicos
- Resistentes a la intemperie, al ozono, al efecto corona y a las radiaciones
- Se pueden esterilizar en autoclave, mediante irradiación gamma o con óxido de etileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 5/16 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 7,9 mm |
| Material | BioPharm (silicona curada al platino) |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -59 °C |
| Tamaño de los tubos | 18 |
| Mostrar más |