Learn More
Masterflex™ Tubos para bomba de precisión Cole Parmer™ BioPharm Plus™ Masterflex™ I/P™, silicona curada con platino
Description
- Ideales para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
- Bajo nivel de extraíbles, excelente resistencia al calor y baja compresión
- Coherencia entre lotes para una mayor exactitud y repetibilidad
- Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex
- Proporciona una mayor duración que las formulaciones de tubos de platino y de silicona de peróxido
- Fabricados de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación (GMP)
- Una vida útil de tubo más extensa implica menos cambios de tubos y requisitos de mantenimiento
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, la Farmacopea Europea (EP), FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Excelente biocompatibilidad y baja absorción
- Translúcidos, inodoros y atóxicos
- Resistentes al clima, al ozono, al efecto corona y a la radiación
- Se pueden esterilizar mediante autoclave, radiación gamma o con óxido de etileno
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 9.5mm |
| Material | BioPharm Plus (silicona curada con platino) |
| Longitud global (métrico) | 7.6 m |
| Para utilizar con (aplicación) | industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -59 °C |
| Tamaño de los tubos | 73 |
| Caudal | De 0,01 a 8 l/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Altura (métrico) | 8.8 m |
| Show More |