Learn More
Masterflex™ Tubos para bomba de precisión Cole Parmer™ BioPharm Plus™ Masterflex™ I/P™, silicona curada con platino
Código de producto. 11770999
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11770999 26 cada uno
11791019 73 cada uno
11701029 82 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11770999 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9644026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona curada al platino. Los tubos de bomba de precisión Cole Parmer™ Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P ™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
  • Ideales para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
  • Bajo nivel de extraíbles, excelente resistencia al calor y baja compresión
  • Coherencia entre lotes para una mayor exactitud y repetibilidad
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex
  • Proporciona una mayor duración que las formulaciones de tubos de platino y de silicona de peróxido
  • Fabricados de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación (GMP)
  • Una vida útil de tubo más extensa implica menos cambios de tubos y requisitos de mantenimiento
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, la Farmacopea Europea (EP), FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Excelente biocompatibilidad y baja absorción
  • Translúcidos, inodoros y atóxicos
  • Resistentes al clima, al ozono, al efecto corona y a la radiación
  • Se pueden esterilizar mediante autoclave, radiación gamma o con óxido de etileno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Diámetro interior (métrico) 6.4mm
Material BioPharm (silicona curada al platino)
Longitud global (métrico) 7.6 m
Para utilizar con (aplicación) industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -59 °C
Tamaño de los tubos 26
Caudal De 0,01 a 4 l/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 8.8 m
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C
Tipo de producto Tubos de bombas