Learn More
Masterflex™ Tubos para bomba de precisión Cole Parmer™ BioPharm Plus™ Masterflex™ I/P™, silicona curada con platino
Código de producto. 11701029
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11701029 82 cada uno
11770999 26 cada uno
11791019 73 cada uno
3 options
Código de producto. 11701029
Marca: Masterflex™ 9644082
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona curada al platino. Los tubos de bomba de precisión Cole Parmer™ Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P ™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
  • Ideales para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
  • Bajo nivel de extraíbles, excelente resistencia al calor y baja compresión
  • Coherencia entre lotes para una mayor exactitud y repetibilidad
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex
  • Proporciona una mayor duración que las formulaciones de tubos de platino y de silicona de peróxido
  • Fabricados de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación (GMP)
  • Una vida útil de tubo más extensa implica menos cambios de tubos y requisitos de mantenimiento
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, la Farmacopea Europea (EP), FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Excelente biocompatibilidad y baja absorción
  • Translúcidos, inodoros y atóxicos
  • Resistentes al clima, al ozono, al efecto corona y a la radiación
  • Se pueden esterilizar mediante autoclave, radiación gamma o con óxido de etileno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Diámetro interior (métrico) 12.7mm
Material BioPharm (silicona curada al platino)
Longitud global (métrico) 7.6 m
Para utilizar con (aplicación) industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -59 °C
Tamaño de los tubos 82
Caudal De 0,02 a 13 l/min
Manguera dentada 1/2 pulg
Altura (métrico) 7 m
Color Translúcido
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C
Tipo de producto Tubos de bombas