Learn More
Solución de conductividad, Oakton™
Código de producto. p-3206271 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Conductividad:
0,023 mS (23 μS)
0,447 mS (447 μS)
1,413 mS (1413 μS)
1,5 mS (1500 μS)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Conductividad unitSize
11870120 0,023 mS (23 μS) cada uno
11750049 0,447 mS (447 μS) 1 PCS
11754959 1,413 mS (1413 μS) cada uno
11765509 1,5 mS (1500 μS) cada uno
4 options
Código de producto. 11870120
Marca: Cole Parmer 0065323
Utilice esta solución de conductividad para obtener resultados de análisis exactos sobre el terreno o en el laboratorio. Las soluciones de conductividad Oakton™ tienen KCl, NaCl y 442 conversiones impresas en el frasco para mayor facilidad de uso.
Utilice esta solución de conductividad para obtener resultados de análisis exactos sobre el terreno o en el laboratorio. Las soluciones de conductividad OaktonTM tienen KCl, NaCl y 442 conversiones impresas en el frasco para mayor facilidad de uso.
  • Incluye correcciones de temperatura impresas en el frasco
  • Los valores certificados se indican en las tablas y se mencionan en 25 °C
  • Valores de calibración de conductividad a TDS: ppm de NaCl: 10,7, ppm 442: 14,74, ppm KCl: 11.6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cole-Parmer Conductivity Standards
Envase Frasco
Conductividad 0,023 mS (23 μS)
Técnica Calibration of Conductivity Instrument
Color Clear
pH 4.7 to 7.8
Punto de ebullición 100°C (212°F)
Para utilizar con (equipo) Conductivity Meter
Solubilidad Soluble
Tipo de solución Solución de conductividad
Tipo Estándares de conductividad
Cantidad 500 ml