Learn More
VACUUBRAND™ Trampa de frío
Click to view available options
Tipo:
Trampa de frío GKF 1000i
Trampa de frío SKF H 25
Trampa de frío SKF H 40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Trampa de frío SKF
Trampa de frío GKF
Filtro de aceite en línea HF
- Resistente, fácil de limpiar
- Fácil de desmontar
- Diseño de dos paredes con buena conductancia
- Largo tiempo de funcionamiento por recarga de refrigerante
- Drenaje de condensación sencillo sin desmontaje
Trampa de frío GKF
- Camisa aislante muy reflectante para mayor vida útil del refrigerante
- Ventana vertical: observación directa de niveles de refrigerante y condensación
- Llave de paso de PTFE: drenaje de condensación sin desmontaje
- Protector de metal laminado para mayor protección contra daños externos e implosiones
Filtro de aceite en línea HF
- Vida útil del aceite prolongada
- Reducción de demandas de servicio
- Fácil montaje que ahorra espacio
- Cambio de filtro sencillo, indicador de servicio
Especificaciones
Especificaciones
| Material del envase | Acero inoxidable, FKM, NBR |
| Para utilizar con (equipo) | Bombas Vacuubrand |
| Tipo | Trampa de frío SKF H 25 |