Learn More
Fryka™ Nevera
Código de producto. p-8011770
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
-10°C a -50°C
De -50 °C a -85 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura unitSize
10630366 -10°C a -50°C cada uno
10097101 De -50 °C a -85 °C cada uno
2 options
Código de producto. 10630366
Marca: Fryka™ 050B3550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Caja fría fiable, compacta y silenciosa diseñada como dispositivo de sobremesa. La nevera Fryka™ facilita el almacenamiento descentralizado de artículos refrigerados.
  • Rentable:
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Fiabilidad
  • Compact
  • Quiet
  • Disponible en diferentes capacidades e intervalos de temperatura
Especificaciones
Tipo Caja fría
Capacidad (métrico) 35 L
Intervalo de temperatura -10°C a -50°C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 300 x 425 x 280 mm
Fondo exterior (métrico) 765 mm
Fondo interior (métrico) 300 mm
Altura exterior (métrico) 540 mm
Altura (métrico) interior 280 mm
Anchura exterior (métrico) 580 mm
Anchura (métrico) interior 425 mm
Tensión del sistema de refrigeración 230V
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V
Frecuencia 50 Hz
Peso (métrico) 65 kg