Learn More
Colchicina, 95 % (peso en seco), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11481920 1 g 1 g
11491920 5 g 5 g
11401930 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11481920
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13240.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399.44 g/mol
Colchicine is used as an anti-inflammatory agent for long-term treatment of behcet's Disease. It is used for constipation-predominant irritable bowel syndrome in women, and for treatment of severe or persistent aphthous stomatitis (canker sores).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Escasamente soluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos minerales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-86-8
Fórmula molecular C22H25NO6
Peso molecular (g/mol) 399.44
Número MDL MFCD00078484,MFCD00078484
Clave InChI IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Sinónimo colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colchicine
Punto de fusión ∼150°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 1 g
Número UN UN1544
Beilstein 2228813
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2471
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether.
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-10-(trideuteriometoxi)-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.44
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Colchicine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Colchicine