missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ COL9A3 Polyclonal Antibody

Descripción
This target displays homology in the following species: Cow: 86%; Dog: 93%; Guinea Pig: 86%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 86%; Rabbit: 86%; Rat: 86%; Zebrafish: 85%.
This gene encodes one of the three alpha chains of type IX collagen, the major collagen component of hyaline cartilage. Type IX collagen, a heterotrimeric molecule, is usually found in tissues containing type II collagen, a fibrillar collagen. Mutations in this gene are associated with multiple epiphyseal dysplasia type 3. [provided by RefSeq, Jan 2010].
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | COL9A3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | COL9A3 |
| N.º de referencia del gen | Q14050 |
| Alias de gen | alpha 3 type IX collagen; AV006866; cb367; CO9A3; COL9A3; Collagen alpha-3(IX) chain; collagen IX, alpha-3 polypeptide; collagen type IX alpha 3; collagen type IX alpha 3 chain; collagen type IX proteoglycan; collagen, type IX, alpha 3; DJ885L7.4.1; EDM3; IDD; MED; procollagen, type IX, alpha 3; sb:cb367; si:ch73-162j3.1; wu:fa04f01 |
| Símbolos de los genes | COL9A3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?