missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COL4A3BP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16854264 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16854264 20 μL 20 microlitros
16844264 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16854264

Marca: Proteintech 151911AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CERT (GPBP) is a GC-rich promotor-specific transactivating transcription factor. This protein is suggested to play a role in the development of atherosclerosis.

Specifications

Antígeno COL4A3BP
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica COL4A3BP
N.º de referencia del gen Q9EQG9, Q9Y5P4
Alias de gen Ceramide transfer protein, CERT, CERTL, COL4A3BP, GPBP, hCERT, STARD11
Símbolos de los genes Col4a3bp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno COL4A3BP Fusion Protein Ag7277
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10087, 365652, 68018
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.