missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ COL4A2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA527708

Código de producto. 13431867

  • 528.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Recommended positive controls: HeLa. Predicted reactivity: Mouse (84%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Collagen IV is a major constituent of the basement membranes along with laminins and enactins. Collagen IV is composed of alpha 1 IV chain and alpha 2 IV chain in 2:1 ratio. Collagen IV can form insoluble fibers with high tensile strength. Antibody to collagen IV is useful in detecting the loss of parts of basement membrane in carcinomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

COL4A2
Polyclonal
Unconjugated
COL4A2
alpha-2 collagen type IV; canstatin; COL4A2; Col4a-2; Collagen alpha-2(IV) chain; collagen type IV alpha 2; collagen, type IV, alpha 2; ICH; POREN2; procollagen, type IV, alpha 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1284
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P08572
COL4A2
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human COL4A2. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.