missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ COL4A2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16630705 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16630705 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16630705

Marca: Invitrogen™ PA5104252

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Collagen IV alpha 2.

Collagen IV is a major constituent of the basement membranes along with laminins and enactins. Collagen IV is composed of alpha 1 IV chain and alpha 2 IV chain in 2:1 ratio. Collagen IV can form insoluble fibers with high tensile strength. Antibody to collagen IV is useful in detecting the loss of parts of basement membrane in carcinomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COL4A2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica COL4A2
N.º de referencia del gen P08122, P08572
Alias de gen alpha-2 collagen type IV; canstatin; COL4A2; Col4a-2; Collagen alpha-2(IV) chain; collagen type IV alpha 2; collagen, type IV, alpha 2; ICH; POREN2; procollagen, type IV, alpha 2
Símbolos de los genes COL4A2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human COL4A2(Accession P08572), corresponding to amino acid residues F155-G205.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12827, 1284, 306628
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.