missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ COL17A1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (15G9)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17909152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17909152 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17909152

Marca: Invitrogen™ MA550189

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

COL17A1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ELISA

COL17A1 is the alpha chain of type XVII collagen. Unlike most collagens, collagen XVII is a transmembrane protein, and a structural component of hemidesmosomes, multiprotein complexes at the dermal-epidermal basement membrane zone that mediate adhesion of keratinocytes to the underlying membrane. COL17A1 is a member of the FACIT collagen family (fibril-associated collagens with interrupted helices). Moreover, COL17A1 is localized to tissues containing type I collagen so, like other members of this collagen family, it may serve to maintain the integrity of the extracellular matrix. Diseases associated with COL17A1 dysfunction include epithelial recurrent erosion dystrophy and epidermolysis bullosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COL17A1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 15G9
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica COL17A1
N.º de referencia del gen Q9UMD9
Alias de gen 120 kDa linear IgA dermatosis antigen; 120 kDa linear IgA disease antigen; 120 kDa linear IgA disease antigen homolog; 180 kDa bullous pemphigoid antigen 2; 97 kDa LAD antigen; 97 kDa linear IgA bullous dermatosis antigen; 97 kDa linear IgA disease antigen; alpha 1 type XVII collagen; BA16H23.2; bA16H23.2 (collagen, type XVII, alpha 1 (BP180)); BP180; BPA-2; Bpag; BPAG2; Bullous pemphigoid antigen 2; bullous pemphigoid antigen 2 (180kD); Col17a1; Collagen alpha-1(XVII) chain; collagen type XVII alpha 1; collagen XVII, alpha-1 polypeptide; collagen, type XVII, alpha 1; ERED; LABD97; LAD-1; Linear IgA bullous disease antigen of 97 kDa; Linear IgA disease antigen 1; procollagen, type XVII, alpha 1; type XVII collagen alpha-1
Símbolos de los genes COL17A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human COL17A1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.